Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 et rotor MicroClick 24 x 2
Adaptateurs pour tube PCR et microtube
304.00€
Spécification
Type | Adaptateur pour rotor |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Rotors MicroClick 30 x 2 et MicroClick 24 x 2 |
Code produit | Marque | Type de tube | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tube | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15175263
|
Thermo Scientific™
75005753 |
Microtube | 0,5 ml |
304.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15185283
|
Thermo Scientific™
75005752 |
PCR | 0,2 ml |
304.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15173263
|
Thermo Scientific™
75005754 |
Microtube | 0,25 ml |
304.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Beschreibung
Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 et rotor 24 x 2 MicroClick.
Spezifikation
Adaptateur pour rotor | |
Rotors MicroClick 30 x 2 et MicroClick 24 x 2 |