missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Adenylate Cyclase 3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ PA5143495

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17876877

  • 1704.00€ / 500µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Adenylate Cyclase 3 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC

This gene encodes adenylyl cyclase 3 which is a membrane-associated enzyme and catalyzes the formation of the secondary messenger cyclic adenosine monophosphate (cAMP). This protein appears to be widely expressed in various human tissues and may be involved in a number of physiological and pathophysiological metabolic processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Adenylate Cyclase 3
Polyclonal
Unconjugated
Adcy3
AC3; AC-III; ADCY3; adenylate cyclase 3; adenylate cyclase 8 (brain); adenylate cyclase type 3; Adenylate cyclase type III; adenylate cyclase, olfactive type; Adenylyl cyclase 3; adenylyl cyclase, type III; ATP pyrophosphate-lyase 3; KIAA0511; mKIAA0511; type III adenylyl cyclase
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
104111, 109, 64508
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide
O60266, P21932, Q8VHH7
Adcy3
C-terminal peptide of rat ACIII, PAAFPNGSSVTLPHQVVDNP with a Cys added to the N-terminus to allow coupling to KLH.
500 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis