missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adenylate Cyclase 5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-06369-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adenylate Cyclase 5 Polyclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Adenylate Cyclase 5 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| AC5, adenylate cyclase 5, adenylate cyclase type 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5, ATP pyrophosphate-lyase 5, EC 4.6.1.1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Adenylate Cyclase 5 fragment. | |
| 100 μg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 111 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu