missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Adenylate Cyclase 9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-29606
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adenylate Cyclase 9 Polyclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 9 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
Spécification
| Adenylate Cyclase 9 | |
| Polyclonal | |
| Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| adenylate cyclase type 9, AC9, adenylate cyclase 9 | |
| Between 1303 and 1353 | |
| 100 μg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 115 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu