Learn More
Invitrogen™ ADH4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5120)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA556951
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 30276608
  • 500.00€ / 100µL
Description
ADH4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
This gene encodes class II alcohol dehydrogenase 4 pi subunit, which is a member of the alcohol dehydrogenase family. Members of this enzyme family metabolize a wide variety of substrates, including ethanol, retinol, other aliphatic alcohols, hydroxysteroids, and lipid peroxidation products. Class II alcohol dehydrogenase is a homodimer composed of 2 pi subunits. It exhibits a high activity for oxidation of long-chain aliphatic alcohols and aromatic alcohols and is less sensitive to pyrazole. This gene is localized to chromosome 4 in the cluster of alcohol dehydrogenase genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ADH4
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
ADH4
Ac1002; ADH-1; ADH2; ADH-2; Adh4; Alcohol dehydrogenase 4; alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide; alcohol dehydrogenase class II; Alcohol dehydrogenase class II pi chain; alcohol dehydrogenase II; aldehyde reductase; all-trans-retinol dehydrogenase [NAD(+)] ADH4; class II alcohol dehydrogenase, pi subunit; class II type ADH; epididymis secretory protein Li 4; HEL-S-4
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
127
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB5120
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P08319
ADH4
A synthesized peptide derived from human ADH4 (aa 300-380).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt