missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADK Antibody (001), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 18315241 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18315241 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18315241 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290184AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

ADK Monoclonal specifically detects ADK in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ADK
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution ELISA
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène adenosine kinase, AKAdenosine 5'-phosphotransferase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.20
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ADK (AAH03568.1; Met1-His345).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 132
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.