missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADTB1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18601631 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18601631 0.02 mL 0.02mL
18667020 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601631 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2923120.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ADTB1 Polyclonal antibody specifically detects ADTB1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ADTB1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène Adapter-Related Protein Complex 1 Subunit Beta-1, Adaptor Protein Complex AP-1 Subunit Beta-1, Adaptor-Related Protein Complex 1, Beta 1 Subunit, AP-1 Complex Subunit Beta-1, AP105A, AP1B1, BAM22, beta1-adaptin, Beta-1-adaptin, Beta-Adaptin 1, beta-prime-adaptin, CLAPB2, Clathrin Assembly Protein Complex 1 Beta Large Chain, Golgi Adaptor HA1/AP1 Adaptin Beta Subunit, Plasma Membrane Adaptor HA2/AP2 Adaptor Beta Subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human AP1B1 (NP_001118.3). SDLFDLTSGVGTLSGSYVAPKAVWLPAMKAKGLEISGTFTRQVGSISMDLQLTNKALQVMTDFAIQFNRNSFGLAPAAPLQVHAPLSPNQTVEISLPLSTV
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Membrane Vesicle Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 162
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.