missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AG-2/AGR2 Antibody (10E2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
213.00€ - 486.00€
Spécification
| Antigène | AG-2/AGR2 |
|---|---|
| Clone | 1000 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 4-6ug/ml, Immunohistochemistry 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18150195
|
Novus Biologicals
NBP2-27175SS |
0.025 mg |
213.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18768743
|
Novus Biologicals
NBP2-27175 |
0.1 mg |
486.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AG-2/AGR2 Monoclonal specifically detects AG-2/AGR2 in Human, Mouse, Bovine, Canine, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| AG-2/AGR2 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers | |
| O95994 | |
| 10551 | |
| A portion of amino acids 50-100 of human AGR2 was used as the immunogen for the antibody. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1000 | |
| Western Blot 4-6ug/ml, Immunohistochemistry 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Bovine, Canine, Equine, Other, Primate | |
| AG-2, AG2member 17, anterior gradient 2 homolog (Xenopus laevis), anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), GOB-4, hAG-2, HPC8, secreted cement gland homolog | |
| AGR2 | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified | |
| Human, Primate/Monkey, Canine/Dog, Mouse, Bovine, Horse, Orangutan, Panda and Platypus. Immunogen sequence similarity with other species: Xenopus (82%), Chicken (83%). |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit