Learn More
RETSCH Bols de broyage en agate
Utilisez ces bols pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en agate Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon vissé permettant un broyage étanche.
Marque: RETSCH 01.462.0008
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.09500kg
Description
- Bols de broyage avec bouchon vissé
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Bol de broyage | |
10 ml | |
Pour broyeur mélangeur MM 200 | |
Agate |