missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aggrecan Antibody (BC-3), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB600-504AF594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Aggrecan Monoclonal specifically detects Aggrecan in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Equine, Feline, Guinea Pig, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
| Aggrecan | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| AGC1SEDK, aggrecan, aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, CSPCP, CSPG1aggrecan 1, CSPGCP, large aggregating proteoglycan, MSK16AGCAN | |
| ARGSV... synthetic peptide conjugate. | |
| 0.1 mL | |
| Extracellular Matrix, Growth and Development, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 176 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| BC-3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Feline, Guinea Pig, Rabbit, Sheep | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu