Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Le consommable en tissu nylon B-499 est fait pour vous. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable.
43.57€ - 65.48€
Spécification
Certifications/Conformité | UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Finition | Matte |
Format | Die-cut |
Matériau | Nylon Cloth |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17960680
|
Brady™
170798 |
Black on White | 0.375 x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
43.57€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17950740
|
Brady™
170797 |
Black on Orange | 0.375 x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
53.62€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17920750
|
Brady™
170805 |
Black on Red | 0.375 x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
53.62€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17940770
|
Brady™
170800 |
Black on Yellow | 0.375 x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
53.62€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17881749
|
Brady™
170931 |
Black on White | 0.375 x 1 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
53.49€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17980740
|
Brady™
170799 |
Black on White | 0.5 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
52.24€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17910750
|
Brady™
170804 |
Black on Orange | 0.5 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
56.66€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17940750
|
Brady™
170806 |
Black on Red | 0.5 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
56.66€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17990740
|
Brady™
170801 |
Black on Yellow | 0.5 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
56.66€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17851789
|
Brady™
170932 |
Black on White | 0.5 x 0.9 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
65.48€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17861809
|
Brady™
170933 |
Black on White | 0.5 x 1 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
65.48€
240 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Polyvalentes : idéales pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que l'identification générale en laboratoire, les panneaux d'équipement, les plaques frontales et les borniers
- Durables : conçues pour résister aux températures extrêmes, produits chimiques, graisses, nettoyants et détergents
- Adhésives : étiquettes adhésives permanentes qui restent en place sur les surfaces lisses, rugueuses et peintes à poudre
- Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Matte | |
Nylon Cloth | |
Non-sterile | |
-40°F to +194°F |
Permanent Acrylic | |
Die-cut | |
Labels | |
240 Labels/Cartridge | |
0.0065 in. |