Learn More
Trajan™ FocusLiner avec entrée conique à débit divisé / non divisé pour Agilent
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
59.15€ - 1025.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 78,5 mm |
---|---|
Product Type | Insert d’injection GC, FocusLiner conique à débit divisé/non divisé |
Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11922549
|
Trajan™
092011 |
25/boîte | ||||||||
10003712
|
Trajan™
092011 |
25/boîte |
1025.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12917141
|
Trajan™
09200301 |
1 de chaque |
59.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Agilent
Spécification
78,5 mm | |
Insert d’injection GC, FocusLiner conique à débit divisé/non divisé | |
4 mm | |
6,3 mm |