missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGPAT2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18657122 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18657122 0.02 mL 0.02mL
18605582 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18657122 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2926620.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

AGPAT2 Polyclonal antibody specifically detects AGPAT2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène AGPAT2
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2, 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 (lysophosphatidic acidacyltransferase, beta), 1-AGPAT 2,1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 (lysophosphatidic acidacyltransferase-beta), 1-AGPAT2,1-AGP acyltransferase 2,1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase beta, Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy, BSCL, BSCL1, EC 2.3.1.51, LPAAB, LPAAT-beta, Lysophosphatidic acid acyltransferase beta, lysophosphatidic acid acyltransferase-beta
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 199-278 of human AGPAT2 (NP_006403.2). IVPVVYSSFSSFYNTKKKFFTSGTVTVQVLEAIPTSGLTAADVPALVDTCHRAMRTTFLHISKTPQENGATAGSGVQPAQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10555
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.