missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AgRP/ART Antibody (04), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Code produit 30037255 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30037255 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30037255 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326076MFV450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

AgRP/ART Monoclonal antibody specifically detects AgRP/ART in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène AgRP/ART
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 04
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution ELISA
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène agouti related protein homolog (mouse), agouti-related protein, Agrt, AGRTMGC118963, ARTagouti (mouse) related protein, ASIP2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cardiovascular Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 181
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.