Learn More
Abeba™ Chaussures 32600 Air-Cushion
Semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
90.24€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15649717
|
Abeba™
32600/35 |
35 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659717
|
Abeba™
32600/36 |
36 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669717
|
Abeba™
32600/37 |
37 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15679717
|
Abeba™
32600/38 |
38 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15689717
|
Abeba™
32600/39 |
39 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699717
|
Abeba™
32600/40 |
40 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609727
|
Abeba™
32600/41 |
41 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15619727
|
Abeba™
32600/42 |
42 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15629727
|
Abeba™
32600/43 |
43 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15639727
|
Abeba™
32600/44 |
44 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649727
|
Abeba™
32600/45 |
45 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659727
|
Abeba™
32600/46 |
46 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669727
|
Abeba™
32600/47 |
47 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Cuir grainé
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32600 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |