Learn More
Abeba™ Chaussures 32710 Air-Cushion
Semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 32710/39
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Cuir grainé noir
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Microfibre
39
Polyuréthane
Noir
Cuir
Antidérapant
32710