Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2370 Air-Cushion
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
76.73€
Specifications
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
15618127
|
Abeba™
2370/35 |
35 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15628127
|
Abeba™
2370/36 |
36 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638127
|
Abeba™
2370/37 |
37 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15648127
|
Abeba™
2370/38 |
38 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15658127
|
Abeba™
2370/39 |
39 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15668127
|
Abeba™
2370/40 |
40 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15678127
|
Abeba™
2370/41 |
41 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15688127
|
Abeba™
2370/42 |
42 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698127
|
Abeba™
2370/43 |
43 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15608137
|
Abeba™
2370/44 |
44 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15618137
|
Abeba™
2370/45 |
45 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15628137
|
Abeba™
2370/46 |
46 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638137
|
Abeba™
2370/47 |
47 |
76.73€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Microfibre
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle ergonomique intégrée
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Décontaminable
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfibre | |
PUR |
Blanc | |
Antidérapant | |
2370 |