Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2370 Air-Cushion
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 2370/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Code produit. 15668127
  • 76.73€ / 1 paire
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle ergonomique intégrée
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • Décontaminable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Microfibre
Antidérapant
2370
Blanc
40
PUR