Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2610 Air-Cushion
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
87.63€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15678147
|
Abeba™
2610/39 |
39 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15688147
|
Abeba™
2610/40 |
40 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698147
|
Abeba™
2610/41 |
41 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15608157
|
Abeba™
2610/42 |
42 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15618157
|
Abeba™
2610/43 |
43 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15628157
|
Abeba™
2610/44 |
44 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638157
|
Abeba™
2610/45 |
45 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15648157
|
Abeba™
2610/46 |
46 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15658157
|
Abeba™
2610/47 |
47 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
2610 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |