Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2700 Air-Cushion
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 2700/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15618247
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Cuir grainé
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Microfibre
46
PUR
Blanc
Cuir
Antidérapant
2700