Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 65 mm
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air d’Aalborg™ permet d’obtenir des mesures plus précises en ml et en L en fournissant une échelle de mesure dans une variété de volumes.
Marque: Aalborg™ FT-023-92-ST-VA
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Les tubes à lecture directe sont simples.
- L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
- L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
- Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
2,5 l/min | |
Tube à débit direct d’air | |
Pour divers fluides, gaz ou liquides, grâce aux tableaux de corrélation | |
65 mm |