Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 65 mm
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air d’Aalborg™ permet d’obtenir des mesures plus précises en ml et en L en fournissant une échelle de mesure dans une variété de volumes.
58.09€ - 234.26€
Spécification
Type | Tube à débit direct d’air |
---|---|
Largeur (métrique) | 65 mm |
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11812430
|
Aalborg™
FT-032-01-ST-VN |
50°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11852450
|
Aalborg™
FT-052-07-ST-VN |
2000°ml/min. |
83.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11872450
|
Aalborg™
FT-014-02-ST-VN |
10 l/min |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802320
|
Aalborg™
FT-365-02-ST-VN |
4922°ml/min. |
66.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11872310
|
Aalborg™
FT-013-88-GL-VA |
2 l/min |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11882310
|
Aalborg™
FT-013-88-ST-VA |
4 l/min |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11862450
|
Aalborg™
FT-014-03-GL-VN |
5 l/min |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802300
|
Aalborg™
FT-022-13-GL-VA |
104°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11872430
|
Aalborg™
FT-365-02-GL-VA |
100°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11862310
|
Aalborg™
FT-023-92-ST-VA |
2,5 l/min |
66.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11832440
|
Aalborg™
FT-032-03-CA-VN |
250°ml/min. |
83.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11862290
|
Aalborg™
FT-042-07-GL-VA |
6°ml/min. |
66.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11832310
|
Aalborg™
FT-052-01-GL-VA |
986°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842310
|
Aalborg™
FT-052-01-ST-VA |
1946°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11822450
|
Aalborg™
FT-052-04-GL-VN |
1 000°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11852330
|
Aalborg™
FT-054-17-ST-VA |
24,6 l/min |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842430
|
Aalborg™
FT-064-63-GL-VA |
75°ml/min. |
70.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11892450
|
Aalborg™
FT-064-03-ST-VN |
40 l/min |
70.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11882330
|
Aalborg™
FT-064-63-TA-VN |
62 l/min |
68.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812300
|
Aalborg™
FT-022-13-ST-VA |
299°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768328
|
Aalborg™
FT-102-01-SA-VN |
5000°ml/min. |
234.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812450
|
Aalborg™
FT-022-05-CA-VN |
500°ml/min. |
58.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- Les tubes à lecture directe sont simples.
- L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
- L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
- Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Especificaciones
Tube à débit direct d’air | |
65 mm |