Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 65 mm
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air d’Aalborg™ permet d’obtenir des mesures plus précises en ml et en L en fournissant une échelle de mesure dans une variété de volumes.
Marque:  Aalborg™ FT-064-63-TA-VN
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 11882330
  • 68.58€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Spécification
62 l/min
Tube à débit direct d’air
Pour divers fluides, gaz ou liquides, grâce aux tableaux de corrélation
65 mm