Learn More
AKTIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | AKTIP |
|---|---|
| Concentration | 0.21 mg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16803734
|
Proteintech
14860-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16893724
|
Proteintech
14860-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Component of the FTS/Hook/FHIP complex (FHF complex). The FHF complex may function to promote vesicle trafficking and/or fusion via the homotypic vesicular protein sorting complex (the HOPS complex). Regulates apoptosis by enhancing phosphorylation and activation of AKT1. Increases release of TNFSF6 via the AKT1/GSK3B/NFATC1 signaling cascade.Spécification
| AKTIP | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q5FVH4, Q64362, Q9H8T0 | |
| 14339, 291906, 64400 | |
| AKTIP Fusion Protein Ag6662 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AKTIP |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AKT interacting protein, AKTIP, FT1, FTS, Fused toes protein homolog | |
| Aktip | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |