missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Al @ 10μg/mL; Mg @ 20μg/mL; Ca @ 32μg/mL; Cu, Fe, Pb, Zn @ 50μg/mL; B @ 1000μg/mL; P @ 2000μg/mL; K @ 5000μg/mL; Na @ 10,000μg/mL in 3% HNO3 (v/v), VHG™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Description
Al @ 10μg/mL; Mg @ 20μg/mL; Ca @ 32μg/mL; Cu, Fe, Pb, Zn @ 50μg/mL; B @ 1000μg/mL; P @ 2000μg/mL; K @ 5000μg/mL; Na @ 10,000μg/mL in 3% HNO3 (v/v)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminium/Magnesium/Calcium/Copper/Iron/Lead/Zinc/Boron/Phosphorus/Potassium/Sodium |
CAS | 7429-90-5/7439-95-4/7440-70-2/7440-50-8/7439-89-6/7439-92-1/7440-66-6/7440-42-8/7723-14-0/7440-09-7/7440-23-5 |
Noms d’analytes ou de composants | Aluminium/Magnesium/Calcium/Copper/Iron/Lead/Zinc/Boron/Phosphorus/Potassium/Sodium |
Conditions d’expédition | Room Temperature |
Solvent or Matrix | 3% HNO3 |
Quantité | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 10 μg/mL/Magnesium 20 μg/mL/Calcium 32 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Iron 50 μg/mL/Lead 50 μg/mL/Zinc 50 μg/mL/Boron 1000 μg/mL/Phosphorus 2000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 10000 μg/mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Al @ 10μg/mL; Mg @ 20μg/mL; Ca @ 32μg/mL; Cu, Fe, Pb, Zn @ 50μg/mL; B @ 1000μg/mL; P @ 2000μg/mL; K @ 5000μg/mL; Na @ 10,000μg/mL in 3% HNO3 (v/v), VHG™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu