Learn More
Aqualytic™ PHOTOMETRE AL100 SILICE + TAB
Code nomenclature Nacres: SE.13
                    Click to view available options
                                À utiliser avec (équipement):
                                Photomètre AL100
                                Conditionnement: 
                                1 pièce
                    Description
Photomètre portable AL100 
• Léger et robuste
• Livré complet en mallette
• Etanche
• Photomètre portable, léger et complet
• Ecran rétro-éclairé facilitant la lecture
• Source LED pour une durée de vie accrue
• Simplicité d'emploi
• Chaque sachet de réactif contient la quantité nécessaire au dosage. Reproductibilité assurée
• Dissoudre le réactif dans l'échantillon
• Insérer la cuve dans le photomètre
• Lecture directe en mg/L
• Pas de dosage d'échantillon
• Le volume d'échantillon correspond au volume nécessaire au remplissage du tube
• Pas de dosage de réactif
• Mémoire interne roulante de 16 mesures horodatées
• Autoextinction de l'analyseur
• Message d'avertissement de piles déchargées
• Livré en malette comprenant une batterie 9V, 3 cellules de mesure, un kit de réactif selon modèle, un manuel d'utilisation et un certificat de calibration du fabricant
• Photomètre AL100 gamme unique
• Photomètre AL100 Silice
• Accessoires obligatoires réactif (pi536-i537)
• Inclus avec un kit de réactif en tablette
            • Léger et robuste
• Livré complet en mallette
• Etanche
• Photomètre portable, léger et complet
• Ecran rétro-éclairé facilitant la lecture
• Source LED pour une durée de vie accrue
• Simplicité d'emploi
• Chaque sachet de réactif contient la quantité nécessaire au dosage. Reproductibilité assurée
• Dissoudre le réactif dans l'échantillon
• Insérer la cuve dans le photomètre
• Lecture directe en mg/L
• Pas de dosage d'échantillon
• Le volume d'échantillon correspond au volume nécessaire au remplissage du tube
• Pas de dosage de réactif
• Mémoire interne roulante de 16 mesures horodatées
• Autoextinction de l'analyseur
• Message d'avertissement de piles déchargées
• Livré en malette comprenant une batterie 9V, 3 cellules de mesure, un kit de réactif selon modèle, un manuel d'utilisation et un certificat de calibration du fabricant
• Photomètre AL100 gamme unique
• Photomètre AL100 Silice
• Accessoires obligatoires réactif (pi536-i537)
• Inclus avec un kit de réactif en tablette
Spécification
Spécification
| Type | Single Parameter Test | 
| Type d’affichage | LED | 
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre AL100 | 
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Aqualytic™ PHOTOMETRE AL100 SILICE + TAB > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu