Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Alaska
Offrent un confort exceptionnel, tandis que le bout en acier protège contre la chute d’objets.La semelle à torsion facile Easy Twist permet une “adhérence antidérapante”.
Marque:  Emma Safety Footwear MM30254643
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 15848777
  • 125.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Construction en nubuck gras
  • Semelle extérieure GripForce™ Easy Twist
  • Bande réfléchissante 3M™
  • Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Alaska
Nubuck huilé
Noir
Argent purifié Hydro-Tec™
43