Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Alaska
Offrent un confort exceptionnel, tandis que le bout en acier protège contre la chute d’objets.La semelle à torsion facile Easy Twist permet une “adhérence antidérapante”.
Marque: Emma Safety Footwear MM30254647
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en nubuck gras
- Semelle extérieure GripForce™ Easy Twist
- Bande réfléchissante 3M™
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Alaska | |
Nubuck huilé |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
47 |