missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Albumin Antibody (6B11) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB100-73044JF585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Albumin Monoclonal antibody specifically detects Albumin in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA
Spécification
| Albumin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Human serum albumin. | |
| 0.2 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers | |
| 213 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA | |
| 6B11 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu