missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALDH2 Antibody (E4-D10-R), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ALDH2 Monoclonal antibody specifically detects ALDH2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| ALDH2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:250, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| acetaldehyde dehydrogenase 2, aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial), aldehyde dehydrogenase, mitochondrial, ALDH class 2, ALDH-E2, ALDHI, ALDM, EC 1.2.1, EC 1.2.1.3, liver mitochondrial ALDH, MGC1806, nucleus-encoded mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2 | |
| Synthetic peptide within Human ALDH2 aa 468-517/ 517. (Uniprot: P05091) | |
| 100 μL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 217 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| E4-D10-R | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu