missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Antibody (CPTC-AKR1C1-2), DyLight 350, Novus Biologicals™

Code produit 18507813 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18507813 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18507813 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308655UV

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Monoclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CPTC-AKR1C1-2
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 20 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, 20-ALPHA-HSD, 20-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, aldo-keto reductase family 1 member C1, aldo-keto reductase family 1, member C1 (dihydrodiol dehydrogenase 1; 20-alpha(3-alpha)-hydroxysteroid dehydrogenase), C9, Chlordecone reductase homolog HAKRC, DD1/DD2, DD1MGC8954, DDHH-37, dihydrodiol dehydrogenase 1, Dihydrodiol dehydrogenase 1/2, dihydrodiol dehydrogenase isoform DD1, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, EC 1.1.1.112, EC 1.1.1.149,2-ALPHA-HSD, EC 1.3.1.20, HAKRCDDH1aldo-keto reductase C, HBAB, hepatic dihydrodiol dehydrogenase, High-affinity hepatic bile acid-binding protein, Indanol dehydrogenase, MBAB, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase, type II 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 protein (Uniprot: Q04828)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1645
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.