missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-97581CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Polyclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| 3-alpha-HSD, AKR1C4, aldo-keto reductase family 1, member C4, C11, CDR, CHDR, DD4, DD-4, HAKRA | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 1109 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu