Learn More
Invitrogen™ ALG1 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA1031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ALG1 Polyclonal Antibody for Western Blot
The enzyme encoded by this gene catalyzes the first mannosylation step in the biosynthesis of lipid-linked oligosaccharides. This gene is mutated in congenital disorder of glycosylation type Ik.
Spécification
| ALG1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| alg-1 | |
| Alg1; alg-1; ALG1 chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase; ALG1, chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase; Argonaute; Argonaute-like; asparagine-linked glycosylation 1 (beta-1,4-mannosyltransferase); asparagine-linked glycosylation 1 homolog (S. cerevisiae, beta-1,4-mannosyltransferase); asparagine-linked glycosylation 1 homolog (yeast, beta-1,4-mannosyltransferase); asparagine-linked glycosylation 1, beta-1,4-mannosyltransferase homolog; asparagine-linked glycosylation protein 1 homolog; beta-1,4 mannosyltransferase; beta-1,4-mannosyltransferase; CDG1K; CELE_F48F7.1; chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase; GDP-Man:GlcNAc2-PP-dolichol mannosyltransferase; GDP-mannose-dolichol diphosphochitobiose mannosyltransferase; HMAT1; hMat-1; HMT1; HMT-1; Mannosyltransferase-1; Mat-1; MT-1; Protein argonaute; protein-coding; PSEC0061; UNQ861/PRO1870 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 181504 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide | |
| 0 | |
| alg-1 | |
| Peptide sequence DLEEIPNSPPTQPQTFSDVPQR. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| C. elegans | |
| Antibody | |
| IgG |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ALG1 Polyclonal Antibody
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glycerol