Learn More
ALG2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
433.00€ - 624.00€
Spécification
Antigène ALG2
Dilution Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18409740
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-84569-25ul
25 μL
433.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18448450
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-84569
0.1 mL
624.00€
0.10mL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
ALG2 Polyclonal antibody specifically detects ALG2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
ALG2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9H553
85365
IgG
Immunogen affinity purified
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
alpha-1,3-mannosyltransferase ALG2, alpha-1,3-mannosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 2 homolog (S. cerevisiae, asparagine-linked glycosylation 2 homolog (yeast, asparagine-linked glycosylation 2, alpha-1,3-mannosyltransferase homolog (S.cerevisiae), Asparagine-linked glycosylation protein 2 homolog, CDGII, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, FLJ14511, GDP-Man:Man(1)GlcNAc(2)-PP-dolichol mannosyltransferase, hALPG2, homolog of yeast ALG2, NET38
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LYTPSNEHFGIVPLEAMYMQCPVIAVNSGGPLESIDHSVTGFLCEPDPVHFSEAIEKFIREPSLKATMGLAGRARVKEKFSPEAFTEQLYRYVTK
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.