missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALG6 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18283682 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18283682 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18283682 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP162495

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ALG6 Polyclonal specifically detects ALG6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ALG6
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9Y672
Alias de gène alpha-1,3-glucosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 6 homolog (S. cerevisiae, asparagine-linked glycosylation 6 homolog (yeast, asparagine-linked glycosylation 6, alpha-1,3-glucosyltransferase homolog (S.cerevisiae), Asparagine-linked glycosylation protein 6 homolog, CDG1C, dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase, Dolichyl-P-Glc:Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase, dolichyl-P-Glc:Man9GlcNAc2-PP-dolichylglucosyltransferase, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, Man(9)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,3-glucosyltransferase
Symboles de gène(s) ALG6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to ALG6(asparagine-linked glycosylation 6 homolog (S. cerevisiae, alpha-1,3-glucosyltransferase)) The peptide sequence was selected from the N terminal of ALG6. Peptide sequence PLTAYHSLLCAYVAKFINPDWIALHTSRGYESQAHKLFMRTTVLIADLLI The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Poids moléculaire de l’antigène 58 kDa
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29929
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Rabbit, Zebrafish
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.