missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alix Antibody (3A9), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-65678B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Alix Monoclonal antibody specifically detects Alix in Human, Mouse, Rat, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Alix | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| AIP1DRIP4, ALG-2 interacting protein 1, ALG-2 interacting protein X, ALG-2-interacting protein 1, alinx, ALIX, apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, dopamine receptor interacting protein 4, HP95, KIAA1375, MGC17003, PDCD6-interacting protein, programmed cell death 6 interacting protein, programmed cell death 6-interacting protein | |
| Alix fusion protein | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 10015 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 3A9 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Xenopus species | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu