missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alix Antibody (3A9), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-65678CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Alix Monoclonal antibody specifically detects Alix in Human,Mouse,Rat,Xenopus samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Alix | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| AIP1DRIP4, ALG-2 interacting protein 1, ALG-2 interacting protein X, ALG-2-interacting protein 1, alinx, ALIX, apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, dopamine receptor interacting protein 4, HP95, KIAA1375, MGC17003, PDCD6-interacting protein, programmed cell death 6 interacting protein, programmed cell death 6-interacting protein | |
| Alix-GST fusion protein | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 10015 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 3A9 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Xenopus species | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu