Learn More
ALK/CD246 Antibody (ALK/1032), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-08772B
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18630909
  • 643.00€ / 100µL
Description
ALK/CD246 Monoclonal antibody specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ALK/CD246
Monoclonal
Biotin
ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3
Recombinant fragment (around aa 220-335) of human ALK/CD246 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9UM73)
100 μg
Protein Kinase, Signal Transduction
238
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Western Blot
ALK/1032
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.