Learn More
ALK/CD246 Mouse anti-Human, Clone: ALK/1031, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
272.00€
Spécification
Antigène ALK/CD246
Clone ALK/1031
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Western Blot 1-2 ug/ml
Applications Western Blot
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18399781
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-07748-20UG
20 μg
272.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
ALK/CD246
0.2 mg/ml
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
10 mM PBS with 0.05% BSA
238
IgG2b κ
Protein A or G purified
ALK/1031
Western Blot 1-2 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3
Recombinant human ALK/CD246 protein fragment covering ∼aa400-500.
Primary
Store at 4°C.