Learn More
ALK/CD246 Mouse anti-Human, Clone: ALK/1032, R&D Systems™
Code produit 18609538 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609538 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18609538 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307749100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.98€
    479.85€ / 100µg
    Économisez 84.13€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ALK/CD246
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone ALK/1032
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 to 2 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa 220-335) of human ALK/CD246 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 238
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus