Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPL Antibody (077), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18614090 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614090 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614090 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289225PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Alkaline Phosphatase/ALPL Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPL in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Alkaline Phosphatase/ALPL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 077
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot
Formule PBS
Alias de gène Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Alkaline Phosphatase/ALPL.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 249
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus