missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (ALPP/2899R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08817APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Alkaline Phosphatase/ALPP | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme | |
| Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein (Uniprot: P05187) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 250 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ALPP/2899R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu