Learn More
Alkaline Phosphatase, Intestinal Antibody (AP-7/6/7), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18607917 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607917 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607917 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250102B
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Alkaline Phosphatase, Intestinal Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase, Intestinal in Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Alkaline Phosphatase, Intestinal
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone AP-7/6/7
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène alkaline phosphatase, intestinal, alkaline phosphomonoesterase, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, Kasahara isozyme
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Calf intestinal alkaline phosphatase
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 248
Espèces cibles Bovine
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus