missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha 2-Macroglobulin Antibody (134), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-89720PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
alpha 2-Macroglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| alpha 2-Macroglobulin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 134 | |
| ELISA | |
| alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human alpha 2-Macroglobulin (Accession#: NP_000005.2; Met1-Ala1474). | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 2 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu