missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha 2-Macroglobulin Antibody (A2M/4849), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20833APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
alpha 2-Macroglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| alpha 2-Macroglobulin | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7 | |
| Human recombinant alpha 2-Macroglobulin protein fragment (around aa 604-748) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 2 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| A2M/4849 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu