missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Code produit 18767292 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 532
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18767292 0.1 mL; Alexa Fluor 532
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18767292 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10093554AF532

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Polyclonal antibody specifically detects alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ADRA2L2alpha-2CAR, ADRA2RL2, ADRARL2, adrenergic, alpha-2C-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C4, alpha2-AR-C4, alpha-2C adrenergic receptor, Alpha-2C adrenoceptor, Alpha-2C adrenoreceptor, alpha-2C-adrenergic receptor, Alpha-2CAR, ALPHA2CAR
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide comprising internal residues of the human Alpha 2c protein. Reacts with rat and mouse Alpha 2c.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 152
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.