missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Antibody (S330A-80), Novus Biologicals™

Code produit 18126451 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18126451 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18126451 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP222397

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Monoclonal specifically detects alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone S330A-80
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Numéro d’ordre du gène P18825
Alias de gène ADRA2L2alpha-2CAR, ADRA2RL2, ADRARL2, adrenergic, alpha-2C-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C4, alpha2-AR-C4, alpha-2C adrenergic receptor, Alpha-2C adrenoceptor, Alpha-2C adrenoreceptor, alpha-2C-adrenergic receptor, Alpha-2CAR, ALPHA2CAR
Symboles de gène(s) ADRA2C
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthetic peptide amino acids 442- 462 (QDFRRSFKHILFRRRRRGFRQ, cytoplasmic C-terminus) of human Alpha-2C adrenergic receptor
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 152
Spécificité du test Detects 50kDa or larger (possibly due to dimerization). Does not cross-react with other adrenergic receptors.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.