missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Actinin 1 Antibody (OTI7A4), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Code produit 18042996 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18042996 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18042996 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270078AF594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Actinin 1 Monoclonal specifically detects alpha-Actinin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha-Actinin 1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay
Classification Monoclonal
Clone OTI7A4
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène actinin 1 smooth muscle, actinin, alpha 1, alpha-actinin 1, Alpha-actinin cytoskeletal isoform, alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, FLJ40884, FLJ54432, Non-muscle alpha-actinin-1
Symboles de gène(s) ACTN1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 650-893 of human alpha-Actinin 1 (NP_001093) produced in E.coli.
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 87
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.