missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Actinin 1 Antibody (OTI7A4), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30146548 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30146548 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30146548 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270078CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Actinin 1 Monoclonal antibody specifically detects alpha-Actinin 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha-Actinin 1
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI7A4
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène actinin 1 smooth muscle, actinin, alpha 1, alpha-actinin 1, Alpha-actinin cytoskeletal isoform, alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, FLJ40884, FLJ54432, Non-muscle alpha-actinin-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 650-893 of human alpha-actinin (NP_001093) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 87
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.