Learn More
Alpha Actinin 2 Mouse anti-Human, Clone: ACTN2/3294, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00€
Spezifikation
Antigène Alpha Actinin 2
Clone ACTN2/3294
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 1
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
18333672
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-07466-20UG
20 μg
249.00€
20µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Alpha Actinin 2 Monoclonal specifically detects Alpha Actinin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
Alpha Actinin 2
0.2 mg/ml
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Human
actinin, alpha 2, alpha-actinin skeletal muscle, Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, alpha-actinin-2, CMD1AA, F-actin cross-linking protein
A recombinant fragment (aa557-692) of human Alpha Actinin 2 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
ACTN2/3294
Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
88
IgG2b κ
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt